Learn More
3M™ Protección respiratoria facial completa de elastómero termoplástico/silicona de la serie 6000
Ofrece ligereza, comodidad y facilidad de uso. Las mascarillas con máscara facial completa reutilizables serie 3M™ 6000 tienen el sistema de conexión de bayoneta de 3M, lo que permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas.
Marca: 3M™ 7100015052
Detalles adicionales : Peso : 0.56340kg
Descripción
- Large lens for wide field of view and excellent visibility
- Well-balanced design with silicone face seal for greater comfort and durability
- Unique center adapter directs exhaled breath and moisture downward, reducing valve debris and facilitating quick and easy cleaning
Especificaciones
EN 136:1998 (Class 1) | |
Dark Gray | |
Reusable Full Face Mask Respirator | |
Full | |
200 series filters and 600 series cartridges | |
Bayonet connection, double gasket, phonic membrane, four-point head strap | |
Polycarbonate | |
400 g |
Bayonet | |
Silicone, Thermoplastic Elastomer | |
Large | |
For construction applications | |
4-point | |
Polycarbonate Visor | |
1 Ea. |