missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Tanque de retención con plataforma
Incluye rejilla y plataforma.La bandeja de retención EMP Entreprise Metalo Plastique™ con plataforma evita que los suelos de trabajo se conviertan en peligrosos y resbaladizos.
Marca: EMP Entreprise Metallo Plastique™ PFCP100006F
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Construido en un 100 % de polietileno
- Alta resistencia a productos químicos
- Alta capacidad de retención
- Fácil limpieza
Especificaciones
100 l |