Learn More
Eppendorf Pipetas de volumen ajustable Research plus™: Monocanal
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas de volumen variable ajustable Eppendorf Research Plus™ incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
321.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Research™ Plus™ |
Tipo | Micropipetas de volumen ajustable de un canal |
Pantalla | Digital |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15793439
|
Eppendorf
3123000071 |
0,5 A 5 mL | Morado | epT.I.P.S.™ Sample Bag with 10 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15763439
|
Eppendorf
3123000047 |
De 10 a 100 μl | Amarillo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15733439
|
Eppendorf
3123000012 |
De 0,1 a 2,5 μl | Gris oscuro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15783439
|
Eppendorf
3123000063 |
De 100 a 1000 μl | Azul | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15773439
|
Eppendorf
3123000055 |
De 20 a 200 μl | Amarillo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15753439
|
Eppendorf
3123000039 |
De 2 a 20 μl | Amarillo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15703449
|
Eppendorf
3123000080 |
De 1 a 10 ml | Botón turquesa | epT.I.P.S.™ Sample Bag with 10 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15713449
|
Eppendorf
3123000098 |
De 2 a 20 μl | Gris | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
|
|||
15743439
|
Eppendorf
3123000020 |
De 0,5 a 10 μl | Gris | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15723449
|
Eppendorf
3123000101 |
De 30 a 300 μl | Naranja | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16262391
|
Eppendorf
3123000144 |
De 2,5 a 0,25 ml | Rojo | epT.I.P.S.™ Sample Bag with 10 Pipette Tips |
321.00€
cada uno |
|
|||
Descripción
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía.
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos.
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
- Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario.
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
- Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
- Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
Aplicaciones
- Pipeteado de líquidos
- Mezcla de líquidos.
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Research™ Plus™ | |
Digital |
1 | |
Micropipetas de volumen ajustable de un canal | |
Las puntas de pipeta ergonómicas |