Learn More
Eppendorf™ Research™ plus, 4-pack con epT.I.P.S.™ BioBased - ACT now Bundle
No busque más: este práctico paquete ofrece pipetas seguras, ergonómicas y ligeras junto con una gran cantidad de puntas con filtro de alta calidad fabricadas con material de base biológica (excepto el filtro). El paquete incluye 4 pipetas Eppendorf Research™ plus y 3.840 puntas ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased a juego, que cubren el rango de volúmenes de 0,1 a 1000 μl.
Marca: Eppendorf™ 3123000950
Detalles adicionales : Peso : 3.87300kg
Descripción
Las pipetas Eppendorf Research™ plus son conocidas por su alta fiabilidad, así como por su diseño ligero y ergonómico, lo que las convierte en el equipo referente en miles de laboratorios de todo el mundo. El paquete, que incluye cuatro variantes de volumen monocanal etiquetadas con certificado ACT™ y un lote de puntas de filtro estériles, es ideal para laboratorios dedicados a aplicaciones sensibles en micro o biología molecular. Este paquete incluye puntas de pipeta con filtro de alta calidad ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased, fabricadas íntegramente con un innovador polímero de base biológica (excepto el filtro) que reduce significativamente la huella de carbono relacionada con el producto, contribuyendo así a un entorno de laboratorio más sostenible sin comprometer los resultados experimentales. Certificadas como libres de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR, estas puntas garantizan un rendimiento óptimo en aplicaciones de PCR.
Incluye 4 pipetas, 3.840 puntas de pipeta, 4 cajas de puntas de pipeta y un bolígrafo:
- Eppendorf Research™ plus, 1 canal, volumen variable, 0,1 - 2,5 µL, gris oscuro
- Eppendorf Research™ plus, 1 canal, volumen variable, 2 - 20 µl, amarillo
- Eppendorf Research™ plus, 1 canal, volumen variable, 20 - 200 µL, amarillo
- Eppendorf Research™ plus, 1 canal, volumen variable, 100 - 1.000 µL, azul
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 0,1 - 10 µL M, 40 mm, gris medio, puntas incoloras, 960 puntas (10 bandejas × 96 puntas)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR limpio/estéril, 2 - 20 µL, 53 mm, amarillo, puntas incoloras, 960 puntas (10 bandejas × 96 puntas)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR limpio/estéril, 2 - 200 µL, 55 mm, amarillo, puntas incoloras, 960 puntas (10 bandejas × 96 puntas)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR limpio/estéril, 50 - 1.000 µL, 76 mm, azul, puntas incoloras, 960 puntas (10 bandejas × 96 puntas)
- 3x epT.I.P.S.™ Box 2.0 (caja vacía para 10 - 300 µL), 1x epT.I.P.S.™ Box 2.0 (caja vacía para 1.000 - 1.250 µL)
- 1x bolígrafo pipeta Eppendorf
Especificaciones
Dualfilter T.I.P.S. BioBased Tips | |
Assorted | |
1 | |
Sterile | |
0.1 to 2.5 μL, 2 to 20 μL, 20 to 200 μL, 100 to 1000 μL |
Autoclavable | |
Single-use | |
Eppendorf Research Plus | |
Pipette Multipacks |