Learn More
BRAND™ Cabezal de lavado de repuesto
Click to view available options
Material: ETFE
Descripción
- Cabezal de lavado de repuesto
- GL 32
- Con tubo dispensador
Especificaciones
Incluye | Tubo dispensador de FEP |
Material | ETFE |
Tipo | Cabezal de lavado |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |