Learn More
Cole-Parmer™ Tubos UV de repuesto
Utilice estos tubos de UV de repuesto con lámparas ultravioleta.
Marca: Cole-Parmer™ 09815-55
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Tubos ultravioleta de repuesto
- El producto puede contener una cantidad mínima de mercurio
- Tenga cuidado con la rotura, la limpieza, el envío y/o la eliminación
Especificaciones
Tubo de UV | |
15 W | |
365 nm | |
25,5 mm |