Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de llaves de paso de repuesto para embudos de separación Nalgene™
Mantenga los embudos de separación con este conjunto de llave de paso de repuesto para embudos de separación Thermo Scientific™ Nalgene™, que garantiza un ajuste a prueba de fugas sin lubricación.
Marca: Thermo Scientific™ 714301-1050
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
Mantenga los embudos de separación con este conjunto de llave de paso de repuesto para embudos de separación Thermo Scientific™ Nalgene™, que garantiza un ajuste estanco sin lubricación. Este conjunto de tetrafluoroetileno tiene una resistencia química excelente y se puede desinfectar químicamente.
- Para su uso con embudos de separación Nalgene™ fabricados con fluoropolímero de Teflón™
- Pueden esterilizarse químicamente.
Especificaciones
Plástico | |
Conjunto de llave de paso de repuesto; conjunto de llave de paso TFE 4301-2000 2 l | |
1/pack; 1/caja |
Teflon™ es una marca comercial de The Chemours Company FC, LLC utilizada bajo licencia por NALGE Nunc International Corporation.