Learn More
Scientific Industries SI™ Cubierta de goma
Se ajusta a la plataforma de repuesto de 76,2 mm. Cubierta de caucho Scientific Industries SI™ se utiliza con las familias de mezcladores Vortex-Geinie 1 y Vortex-Genie 2 y pulso Vortex-Genie.
Marca: Scientific Industries SI™ 580-2013-00
Detalles adicionales : Peso : 0.02250kg
Descripción
- Para su uso con la familia de productos Vortex-Genie
- Se requiere conexión de plataforma
Especificaciones
Caucho | |
Vortex-Genie 1 y Vortex-Genie 2 familia de mezcladores, Vortex-Genie Pulse | |
Plataforma de repuesto PV-15547315: |