Learn More
Merck Piezas de repuesto para cubetas con agitación
Adecuado para su uso con aparatos de células con agitación Amicon™
Marca: Merck 8003SCPKIT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Las piezas de repuesto pequeñas para cubetas de agitación de la serie 8000 incluyen 2 juntas tóricas (n.º de cat. 2122S, 2118S, 2015S), tubos (n.º de cat. 4500202), conjunto de ajustes de tubos (n.º de cat. 15025AM, y soporte de membrana (n.º de cat. 2214801)
- Las piezas de repuesto grandes para cubetas de agitación incluyen una unidad de: conjunto de tapón, conjunto de agitador y base
Especificaciones
Aparatos de cubetas con agitación Amicon™ serie 8003 | |
Conjunto de tapón (1524901), conjunto de agitador (15247) y base (210000) | |
Pieza de repuesto |