Learn More
Hamilton™ Replacement Needles for Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes
Small and large hub removable replacement needles
54.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Calibre de aguja | 25s G |
Longitud de la aguja (imperial) | 1,97 in |
Tipo de producto | Aguja de jeringa de repuesto |
Para utilizar con (equipo) | Jeringas de válvula de inyección Waters U6K HPLC |
Código de producto | Marca | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11756287
|
Hamilton™
8647-01 |
Cuadrado/extremo extraíble |
54.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10504955
|
Hamilton™
8648-01 |
Cuadrado/extremo extraíble |
54.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Needles are available as a 25s gauge with a small hub for syringes 2.5-100οL in volume, a large hub for syringes 250οL and larger, and metal hub needles for TLL syringes.
Six needles per pack.
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
1,97 in | |
Jeringas de válvula de inyección Waters U6K HPLC |
25s G | |
Aguja de jeringa de repuesto |