Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 5 μl
Fabricado de acero inoxidable
50.50€ - 70.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 5 μl de cuerpo |
Alertas:
Fabricado de acero inoxidable
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10492731
|
SGE™
036110 |
26 G | 1,9 in |
50.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10633903
|
SGE™
035056 |
23 G | 1,9 in |
70.40€
1 set |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10065630
|
SGE™
035057 |
23 G | 2,7 in |
63.70€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10197350
|
SGE™
035055 |
23 G | 1,9 in |
63.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Made of Stainless steelEspecificaciones
Aguja de repuesto | |
8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 5 μl de cuerpo |