Learn More
Trajan™ Replacement Needle for 5 and 10mL Syringes
MAde of Stainless steel
49.50€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 0,028 in |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 0,63 mm |
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11952595
|
Trajan™
0315233 |
0,014 in | 22 G | 2 pulg |
49.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11911144
|
Trajan™
031516 |
0,012 in | 23 G | 1,9 in |
49.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
For removable-needle syringes or additional replacements, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Especificaciones
0,028 in | |
0,63 mm | |
Aguja de repuesto |