Learn More
Thermo Scientific™ Tapas de rotor de microcentrífuga de repuesto
Combine estas tapas de rotor de microcentrífuga de repuesto con el rotor de microcentrífuga.
336.00€ - 366.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10554573
|
Thermo Scientific™
75003406 |
Tapa enroscable |
336.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10177222
|
Thermo Scientific™
75003410 |
Tapa de biocontención ClickSeal™ |
366.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Combine las tapas de rotor de microcentrífuga de repuesto Thermo Scientific™ con el rotor de microcentrífuga.
Tapa de biocontención ClickSeal™:
- Para su uso con rotor de 24 × 1.5/2.0 ml(75003424), rotor de PCR de 4 × 8 (75003440)
- Diseño exclusivo que emite un clic cuando queda herméticamente cerrado, lo que garantiza que las muestras están bien depositadas y reduce el tiempo de recuperación mediante la apertura con un clic
- Con tapa de rotor de PPSU que permite ver su contenido para mayor seguridad y comodidad
Tapa de rosca:
- Para su uso con rotor de 36 × 0.5 ml (75003436), rotor de doble fila de 18 × 2.00.5 ml (75003418), rotor de PCR de 8 × 8 (75003489).
Información sobre pedidos:
Se venden individualmente.