Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Heating Elements
30.80€ - 56.90€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | 399 °C |
---|---|
Tipo | Elemento calefactor de repuesto |
Para utilizar con (aplicación) | Para sellador térmico |
Anchura (métrico) | 5,08 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13443719
|
Cole-Parmer™
03018-85 |
5,08 mm | 304,8 mm |
56.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13453719
|
Cole-Parmer™
03018-75 |
5,08 mm | 203,2 mm |
30.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
399 °C | |
Elemento calefactor de repuesto | |
Para sellador térmico | |
5,08 mm |