Learn More
Fisherbrand™ Sonda de frasco de repuesto
Controle la temperatura ambiente con esta sonda. Las sondas de repuesto para frascos Fisherbrand™ pueden colocarse bajo el agua, en el refrigerador o en el congelador.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12366717
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Sonda sólida resistente al agua
  • Para el Termómetro Sentry
  • El sensor y cable de 3 m (10 pies) pueden colocarse bajo el agua, en el refrigerador o en el congelador
  • con cable de 3,048m
  • Intervalo de Intervalo: De - 50 a + 70 °C
Especificaciones
Especificaciones
Estado sólido
Termómetro Sentry, n.º 4121