Learn More
Saint-Gobain Hoja de repuesto
Utilice esta cuchilla con los cortadores de tubos de sobremesa para cortar tubos con un diámetro exterior de 1,59 mm a 15,88 mm (de 1/16 a 5/8 pulg.)
Marca: Saint-Gobain 06438-11
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Hojas de repuesto para cortador de tubos de sobremesa
- La hoja de acero realiza cortes en ángulo recto en tubos de plástico
Especificaciones
Hoja de repuesto |