Learn More
Eppendorf™ Tapa de repuesto hermética a los aerosoles
Diseñados para el rotor Eppendorf FA-45-48-11
Marca:  Eppendorf™ 5820761008
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Código de producto. 12896253
  • 245.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Tapa de repuesto de rotor
  • Para FA-45-48-11
  • Antiaerosol
Especificaciones
Especificaciones
Tapa hermética a los aerosoles
FA–45–48-11