Learn More
Thermo Scientific™ Kit de tinción de Gram
Diferencie los organismos grampositivos de los organismos gramnegativos con el kit de tinción de Gram.
Marca:  Thermo Scientific™ R40080
212.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Código de producto. 11953492
  • 238.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Diferencie los organismos grampositivos de los organismos gramnegativos con el kit de tinción de Gram Thermo Scientific™ Remel™. El método de tinción de Gram lo desarrolló el bacteriólogo danés Christian Gram en 1884 para diferenciar las células bacterianas del tejido infectado1. Más tarde, se descubrió que la composición de la pared celular bacteriana era la clave para la tinción de Gram y diferenciaba las bacterias en dos grupos según el color de la célula después de la tinción. Desde entonces, ha habido muchas modificaciones de la técnica original2,3.
El uso del kit de tinción de Gram ayuda a diferenciar los organismos grampositivos de los organismos gramnegativos.
  • Listo para su uso: Reactivos líquidos suministrados en frascos de 250 ml
  • Facilidad de identificación: Ya que tiñe los organismos grampositivos de morado y los organismos gramnegativos de rojo.
  • Resultados rápidos: De 5 a 10 minutos para la tinción.
El kit de tinción de Gram consta de 4 frascos que contienen 250 ml de cristal violeta de Gram, safranina, yodo de Gram y decolorante de Gram cada uno.
Cristal violeta, un tinte básico, es el tinte principal que toman todas las bacterias debido a su capacidad para penetrar rápidamente en la pared celular. Tiñe el protoplasto de las bacterias de color morado. La mezcla de potasio y yodo, en yodo de Gram, es el mordiente que forma complejos con la tinción primaria en la célula. En las células grampositivas, el complejo cristal violeta-yodo queda atrapado en la célula debido a una disminución de la permeabilidad de la pared celular provocada por la deshidratación del alcohol. Las células grampositivas se tiñen de morado.
En las células gramnegativas, el decolorante elimina el complejo debido a un aumento de la permeabilidad causado por la solubilidad de los lípidos en el alcohol.
La contratinción utilizada debe ser de un color que contraste con la tinción primaria y, en este caso, es la safranina la que tiñe de rojo las células gramnegativas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
4 x 250 ml
4/kit
Cristal violeta; decolorante; yodo; safranina; bandeja de plástico
Frasco de 250 ml
Marcado CE
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Gram Stain Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodine, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Safranin O, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenol, C.I. Basic