Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de colorímetro Remel™, Vitek™
El kit estándar de colorímetro Thermo Scientific™ Remel contiene patrones de turbidez de equivalencia de látex para su uso con el colorímetro Vitek.
Marca:  Thermo Scientific™ R20343
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10138912
  • 215.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit estándar de colorímetro Thermo Scientific™ Remel contiene patrones de turbidez de equivalencia de látex para su uso con el colorímetro Vitek.
Contiene uno de cada uno de los estándares de 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0.
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto estándar de colorímetro para usar con Vitek™
uno de cada uno de 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0