Learn More
Thermo Scientific™ Hidróxido de potasio Remel™ BactiDrop™
Preparar muestras clínicas para el examen microscópico de elementos fúngicos con hidróxido de potasio BactiDrop™.
Marca: Thermo Scientific™ R21524
171.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Preparar muestras clínicas para el examen microscópico de elementos fúngicos con hidróxido de potasio de Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. El Laboratory Handbook of Medical Mycology (manual de laboratorio de micología médica) recomienda el uso de KOH al 10 % para la detección rápida de elementos fúngicos 1. McGowan informó sobre el uso de KOH al 10%, pero advirtió que puede ocurrir una falta de contraste entre los elementos fúngicos y las muestras clínicas 2. Por lo tanto, recomendó microscopía de contraste de fase para mejorar la visibilidad. El laboratorio de micología clínica Mayo recomienda la formulación del 10 % de KOH 3.
El hidróxido de potasio (KOH) se utiliza para preparar muestras clínicas para el examen microscópico de elementos fúngicos. Se pueden realizar preparaciones de KOH para todas las muestras clínicas, excepto el líquido cefalorraquídeo y la orina 4. La KOH altera hojas celulares o los grupos de residuos proteináceos que pueden estar presentes y despejan la muestra, lo que facilita la detección de hongos 5. La glicerina en la solución de KOH reduce la cantidad de precipitación en el recipiente de reactivos y evita que las preparaciones de KOH se sequen durante al menos 18 a 24 horas. El hidróxido de potasio contiene hidróxido de potasio (CAS 1310-58-3), glicerina (CAS 56-81-5) y agua desmineralizada (CAS 7732-18-5). Este producto es para uso diagnóstico in vitro y deben utilizarlo personas con la formación adecuada. Este reactivo se ha probado mediante el procedimiento de control de calidad y se ha comprobado que es aceptable. El reactivo se suministra en forma de ampollas de 0,75 ml. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.Especificaciones
De 20 °C a 25 °C | |
Sí | |
50 x 0,75 mL |
Hidróxido de potasio BactiDrop | |
muestras clínicas para el examen microscópico de elementos fúngicos |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.