missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Warning Labels: Dangerous Electrical Voltage
10.85€ - 25.15€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10080904
|
Brady™
252214 |
200 W x 200 mmH |
10.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734844
|
Brady™
252215 |
315 W x 315 mmH |
25.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Triangular |