Learn More
Reichert™ Refractómetros portátiles ultrarresistentes Rhino
Diseñados específicamente para un uso resistente en industrias y campos, resistencia IIP67 al agua, al polvo y a los impactos
257.00€
Especificaciones
Tipo | Refractómetro de mano ultrarresistente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Alimentos y bebidas, líquidos para corte industrial, químico y farmacéutico |
Código de producto | Marca | Exactitud | ScaleRange | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | ScaleRange | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10309714
|
Reichert™
137531L0 |
±0,25 | 0 a 50 Brix | 0,25% |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10546475
|
Reichert™
137530L0 |
±0,2 | 0 a 30 Brix | 0,2 y 0,5 |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10481825
|
Reichert™
137533L0 |
±0,2 | De 50 a 90 Brix | 0,2% |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Diseñados específicamente para un uso resistente en industrias y campos, resistencia IIP67 al agua, al polvo y a los impactos
- La compensación de temperatura automática elimina la necesidad de gráficos de corrección de la temperatura
- Las escalas de óptica y del instrumento se han sellado de manera permanente en el interior del cuerpo del refractómetro
- Las escalas ampliadas cuentan con marcas y divisiones fáciles de leer para lecturas reales y resultados precisos
- Los modelos se ofrecen con escalas de Brix de 0 a 30, de 0 a 50 y de 50a 90 %
Información de órdenes
El modelo Rhino para comprobación de líquidos industriales también está disponible; consulte el n.º de cat. RE-10440.
Especificaciones
Refractómetro de mano ultrarresistente | |
Alimentos y bebidas, líquidos para corte industrial, químico y farmacéutico |