Learn More
Reichert™ Refractómetros para líquidos automovilísticos portátiles ultrarresistentes Rhino
Marca:  Reichert™ 81000-05
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11878611
  • 312.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Duo-Chek models test engine coolant and battery charge in factory and field use—fully IP67 water rresistant, dustproof, and impact resistant
Información de órdenes
Rhino Model for Industrial Fluid Testing is also available; see Cat. No. RE-10440.