Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de puertas para refrigeradores y congeladores
Personalice las configuraciones del refrigerador y el congelador para adecuarse mejor a las necesidades del laboratorio mediante estas opciones de puertas para refrigeradores y congeladores.
en la oferta
Alertas:
Las opciones de puertas se deben especificar en el momento en que se realiza el pedido.
Descripción
Personalice las configuraciones de refrigeradores y congeladores para adecuarse mejor a las necesidades del laboratorio mediante las opciones de puertas para refrigeradores y congeladores Thermo Scientific™ que incluyen puertas de vidrio y vidrio calefactado, así como con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda.
Para su uso con las series Forma™, Jewett™, Puffer Hubbard™ y Revco™ de Thermo Scientific™. La mayoría de los refrigeradores se suministran de serie con puertas macizas a menos que se especifique lo contrario. Las puertas acristaladas de panel doble son opcionales y deben especificarse al realizar el pedido. Póngase en contacto con el representante de ventas si desea información sobre las puertas de cristal calefactado.
- Puertas acristaladas de serie en determinados refrigeradores para bancos de sangre, cromatografía y farmacias.
- Puertas acristaladas deslizantes de serie en todos los modelos de 1.297 l (45,8 pies).
- Las puertas de cristal calefactado aumentan el amperaje y pueden precisar un disyuntor superior.
Información para pedidos:
Las opciones de puertas se deben especificar en el momento en que se realiza el pedido.
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.