Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de alarma a distancia, para refrigeradores y congeladores
Cubra las necesidades específicas de cada aplicación con estas alarmas para refrigeradores y congeladores disponibles en una amplia variedad de estilos.
Marca: Thermo Scientific™ 6903
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Cubra las necesidades específicas de cada aplicación mediante las alarmas para refrigeradores y congeladores Thermo Scientific™, que son alarmas opcionales para refrigeradores y congeladores de laboratorio. Estas alarmas están disponibles en una amplia variedad de estilos.
Módulo de retardo de alarma
- Elimina las alarmas molestas debidas a oscilaciones de tensión intermitentes causadas por rayos o breves interrupciones de corriente.
- El retardo ajustable sólo emite la señal para el sistema de alarma/monitorización cuando la condición de alarma continúa durante el periodo de tiempo especificado
- El temporizador digital puede ajustarse entre 0,5 y 32 minutos
- La luz roja de la alarma parpadea para avisar de un evento transitorio; se debe reiniciar a mano.
- Indica estados de alarma recurrentes que pueden indicar un inminente fallo de algún componente; concede un tiempo para tareas de inspección o mantenimiento correctivo.
- Inserta un intervalo de tiempo variable entre la detección del estado de alarma y la transmisión de la señal.
- Incluye un preciso circuito digital de temporización ajustable entre 0,5; 1; 2; 4; 8; 18; o 32 minutos.
- Funciona con independencia de la alimentación eléctrica; la batería integrada y la prueba de alarma emplean una batería de 9 V suministrada por el cliente.
- Dimensiones totales, 1,6 × 6,4 × 12,1 cm (L x An x Al)
Sistema de telealarma electrónica Deluxe
- Se pueden programar para activar una alarma en el caso de que se produzca un aumento de la temperatura o un fallo de la alimentación. 120V, 60Hz
- La alarma puede marcar hasta cuatro números de teléfono
- Indica una condición de alarma a través de cualquier sistema telefónico que admita marcación por impulsos.
- Un solo sistema puede monitorizar hasta cuatro congeladores individuales o hasta tres grupos de congeladores.
- Requiere una línea telefónica exclusiva.
- No está a la venta en los países que requieren un marcado CE.
Sistemas de alarma electrónica local
- Utilícelos en refrigeradores y congeladores de laboratorio de alto rendimiento.
- Cabina metálica pintada con visor digital de la temperatura e interruptor de alarma codificado
- Debe instalarla el cliente.
Sistema de telealarma estándar
- Utilícelo con refrigeradores y congeladores genéricos; refrigeradores para cromatografía equipados con sistema de alarma electrónica local auxiliar; y ultracongeladores.
- Puede situarse a 530 m de la unidad como máximo y utilizarse con contactos normalmente abiertos o cerrados
- Cable no incluido
- Para 115 V
- Requiere un sistema de alarma instalado en fábrica.
Especificaciones
Módulo de retardo de alarma | |
metálica | |
CE | |
Refrigeradores y congeladores Thermo Scientific™ | |
Manual | |
120 V |
Alarma para refrigeradores y congeladores | |
Pintado | |
Integrado | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Alarma |