Learn More
Eppendorf™ Micropipetas de volumen variable Reference™ 2
Minimize risk of aerosol contamination and reduce thumb strain with these variable volume pipettes. Eppendorf™ Reference™ 2 Variable Volume Pipettes are ideal for pipetting and mixing liquids, filling of plates, gels and reaction vessels, and phase extraction and removal of supernatants.
1090.00€ - 1195.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Línea de productos | Reference™ 2 |
Tipo | Pipeta de volumen variable |
Incluye | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Número de canales | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Número de canales | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15753519
|
Eppendorf™
4926000018 |
Gris | De 0,5 a 10 μl | 8 | 0,01 μl |
1090.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15773519
|
Eppendorf™
4926000034 |
Amarillo | De 10 a 100 μl | 8 | 0,1 μl |
1090.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15793519
|
Eppendorf™
4926000050 |
Naranja | De 30 a 300 μl | 8 | 0,2 μl |
1090.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15763519
|
Eppendorf™
4926000026 |
Gris | De 0,5 a 10 μl | 12 | 0,01 μl |
1195.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15783519
|
Eppendorf™
4926000042 |
Amarillo | De 10 a 100 μl | 12 | 0,1 μl |
1195.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15703529
|
Eppendorf™
4926000069 |
Naranja | De 30 a 300 μl | 12 | 0,2 μl |
1195.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para retirar conos individuales
- Garantiza la alineación continua de pipetas idénticas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
- Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
- Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
- Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
- Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
- Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Ajuste secundario intuitivo
Este producto se rige por un contrato de GSA o de VA de Fisher Scientific. Si está visualizando esta página como usuario no registrado, el precio que se muestra es el de la lista de precios. Para visualizar los precios de acuerdo con su contrato de GSA o de VA, inicie sesión con su número de cuenta o póngase en contacto con uno de nuestros equipos de atención al cliente para registrarse. También puede consultar el precio de acuerdo con su contrato si busca este artículo en GSA Advantage. Para realizar un pedido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Specifications
Autoclavable | |
Reference™ 2 | |
Pipeta de volumen variable | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips |