Learn More
Solución patrón Redox, +358mV, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Descripción
Las reacciones Redox (reducción–oxidación) causan un proceso de transferencia de electrones que se puede medir utilizando un electrodo Redox u ORP (potencial de oxidación-reducción). La emisión de milivoltios (mV) se correlaciona directamente con el potencial redox de la reacción. Las soluciones patrón Redox ayudan a calibrar y verificar las mediciones de los electrodos Redox.
Especificaciones de emisiones de milivoltios:
- 10 °C—376 mV
- 12 °C—373 mV
- 14 °C—371 mV
- 16 °C—368 mV
- 18 °C—366 mV
- 20 °C—364 mV
- 22 °C—361 mV
- 24 °C—359 mV
- 25 °C—358 mV
- 26 °C—357 mV
- 28 °C—355 mV
- 30 °C—352 mV
- 32 °C—350 mV
- 34 °C—347 mV
- 36 °C—345 mV
- 38 °C—343 mV
- 40 °C—340 mV
Especificaciones
Cantidad | 500 ml |
Para utilizar con (equipo) | Electrodos Redox y ORP (Ag/AgCl en KCl saturado) |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | K3(Fe(CN)6) K4(Fe(CN)6) • 3H2O H2O |
Densidad | 1.02gm/mL |
Conductividad | 358mV at 25°C |