Learn More
Brady™ Cintas de advertencia rojas y blancas
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Self-adhesive Red and White Warning Tape for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
22.90€ - 48.95€
Especificaciones
Descripción | Cinta de advertencia - Roja/Blanca |
---|---|
Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
Color | Rojo, Blanca |
Para utilizar con (aplicación) | Columnas de marcado, pilones, los bordes de las paredes, arco de puerta, rutas de transporte |
Longitud (imperial) | 108.3 ft. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11746655
|
Brady™
255296 |
33 m x 50 mm |
26.10€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736655
|
Brady™
255295 |
33 m x 38 mm |
22.90€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756655
|
Brady™
255297 |
33 m x 75 mm |
48.95€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Especificaciones
Cinta de advertencia - Roja/Blanca | |
Rojo, Blanca | |
108.3 ft. | |
1 rollo |
Autoadhesivo | |
Columnas de marcado, pilones, los bordes de las paredes, arco de puerta, rutas de transporte | |
33 m | |
0,138 mm |