Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de color rojo
Tubos de caucho rojo de pared robusta muy resistentes. Los tubos de caucho de color rojo Fisherbrand™ son adecuados para el uso al vacío y la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos.
34.90€ - 104.00€
Especificaciones
Material | Caucho |
---|---|
Longitud global (métrico) | 10 m |
Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos |
Color | Rojo |
Produktcode | Marke | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11567562
|
Fisherbrand™
|
9 mm | 3 mm | 3 mm |
34.90€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11577562
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 5 mm | 4 mm |
63.75€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11597562
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 8 mm | 6 mm |
104.00€
10 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Beschreibung
- Mayor resistencia que la mayoría del resto de polímeros
- Escala de temperatura: de - 40 °C a 70 °C
- Ligeros y flexibles, para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
- Pared gruesa recomendada para uso con vacío
- No aptos para su uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Spezifikation
Caucho | |
10 m | |
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos | |
Rojo |