Learn More
Novex™ Recombinant Protein G
Proteína G recombinante
157.00€ - 380.00€
Especificaciones
Conjugado | no conjugado |
---|---|
Formulario | Polvo |
Subtipo de proteína | Proteína G |
Contenido y almacenamiento | 2-8° C |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10726713
|
Novex™
101200 |
1 mg |
157.00€
1 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10100633
|
Novex™
101201 |
5 mg |
380.00€
5 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La proteína G recombinante se produce en una cepa de E. coli, que contiene el gen de la proteína G de Streptococcus sp. Se suministra como polvo liofilizado sin sal.La proteína G recombinante se une a la región Fc de muchos tipos de inmunoglobulina G, entre los que se incluyen:
La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina de humano. Se une débilmente a la IgG de perro.
Especificaciones
no conjugado | |
Proteína G | |
Hielo húmedo |
Polvo | |
2-8° C |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.