Learn More
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Proteína A Sepharose™ 4B recombinante
347.00€ - 968.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Proteína A |
---|---|
Tipo de columna | Afinidad |
Fase estacionaria | Proteína A |
Formulario | Suspensión |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10252783
|
Novex™
101141 |
5 ml |
347.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10716713
|
Novex™
101142 |
25 ml |
968.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto se prepara mediante el acoplamiento covalente de la cepa Cowan de Staph. Aureus, rica en proteína A, producida en E. coli a Sepharose™ 4B.Este producto se suministra como una suspensión al 50 % que consta de proteína A Sepharose™ 4B recombinante y PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mM, pH 7,4 al 0,1 %).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina, inmunoprecipitación
Especificaciones
Proteína A | |
Afinidad | |
Proteína A | |
Suspensión |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.