Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain Raji) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Latent membrane protein 1 |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | LMP1 |
Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16087090
|
enQuireBio™
QP7024-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027100
|
enQuireBio™
QP7024-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16097090
|
enQuireBio™
QP7024-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16017100
|
enQuireBio™
QP7024-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037100
|
enQuireBio™
QP7024-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007100
|
enQuireBio™
QP7024-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Latent membrane protein 1 | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Epstein-Barr | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
LMP1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
YYHGQRHSDE HHHDDSLPHP QQATDDSSNQ SDSNSNEGRH LLLVSGAGDG PPLCSQNLGA PGGGPNNGPQ DPDNTDDNGP QDPDNTDDNG PHDPLPQDPD NTDDNGPQDP DNTDDNGPHD PLPHNPSDSA GNDGGPPQLT EEVENKGGDQ GPPLMTDGGG GHSHDSGHDG IDPHLPTLLL GTSGSGGDDD DPHGPVQLSY YD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |