Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Frigorífico para Depósitos de Reactivos
El Frigorífico para Depósitos es libre de hielo, y una manera no tóxica para extender el período de trabajo y preservar la integridad de los reactivos sensibles a la temperatura.
121.00€ - 122.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Descripción | Chiller del depósito de reactivos |
El dispositivo tiene | Depósitos de reactivos |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Reactivo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16330412
|
Fisherbrand™
|
50 y 55 ml | Morado |
121.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16340412
|
Fisherbrand™
|
50 y 55 ml | Azul |
122.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16350412
|
Fisherbrand™
|
50 y 55 ml | Morado & azul |
121.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16360412
|
Fisherbrand™
|
100 ml | Morado |
121.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16370412
|
Fisherbrand™
|
100 ml | Azul |
122.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16380412
|
Fisherbrand™
|
100 ml | Morado & azul |
121.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Reactivos se mantienen a menos de 5°C (41°F) para aproximadamente tres horas
- Solución libre de hielo elimina el riesgo de contaminación causado por baños de hielo
- Apilable, ahorra espacio cuando almacenando en congelador o área de trabajo
- El diseño simétrico del frigorífico permite que los depósitos de reactivos sean montados en ambas direcciones
- Mezcla de agua y agente bacteriostático no-toxico rápidamente enfría y congela
- Fabricado de Sonic soldado, polipropileno ingeniado que asegura un diseño libre de fugas
- No diseñado para autoclave, no utilizar con liquido nitrógeno
- Reusable
- Dos años de garantía
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Depósitos de reactivos | |
Reactivo | |
Chiller | |
Rectangulares | |
5,70 in | |
1,75 in | |
0,14 kg |
Chiller del depósito de reactivos | |
Polipropileno | |
Depósitos de reactivos | |
1 | |
2 años | |
14,30 cm | |
0,31 lb |