Learn More
Thermo Scientific™ Viales de reacción de vidrio pequeños Reacti-Vial™
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™.
146.56€ - 369.83€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Incluye | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
Estilo de rosca | Interno |
Línea de productos | Reacti-Vial |
Cantidad | 12/paq. |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Cantidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11507350
|
Thermo Scientific™
TS-13097 |
Ámbar | 1 mL | 12/paq. | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
185.49€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11517350
|
Thermo Scientific™
TS-13099 |
Ámbar | 5 mL | 12/paq. | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
261.53€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11732257
|
Thermo Scientific™
TS-13100 |
Transparente | 0,1 mL | 12/paq. | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
149.12€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11742257
|
Thermo Scientific™
TS-13220 |
Transparente | 0,3 mL | 12/paq. | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
146.56€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11517360
|
Thermo Scientific™
TS-13221 |
Transparente | 1 mL | 12/paq. | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
180.88€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11527360
|
Thermo Scientific™
TS-13222 |
Transparente | 3 mL | 12/paq. | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
203.92€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11547360
|
Thermo Scientific™
TS-13225 |
Transparente | 10 mL | 12/paq. | Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho |
369.83€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™. El cono interno facilita la manipulación de muestras pequeñas en estos prácticos viales. La pared extragruesa de vidrio amplía la muestra, lo que hace que estos viales sean la opción idónea para observar reacciones químicas. Los viales Reacti-Vial están disponibles en una gran variedad de tamaños de vidrio transparente y ámbar, y se suministran con tapones de rosca de apertura superior Thermo Scientific™ y discos de PTFE/caucho.
Aplicaciones- Aislamiento de residuos
- Preparación de derivados
- Máxima recuperación de muestras
- Protección frente a humedad
- Almacenamiento de muestras
- Precipitaciones
- Centrifugaciones
- Evaporación de disolventes
Información del producto adicional
- Se suministra en un envase de 12 unidades junto con tapones de rosca con parte superior abierta Thermo Scientific y discos laminados de PTFE/caucho Thermo Scientific.
- Disponibles en varios tamaños.
- Los discos de PTFE/silicona Thermo Scientific se solicitan por separado.
Especificaciones
Vidrio | |
Interno | |
12/paq. | |
Capacidad |
Tapones de rosca de apertura superior y discos de PTFE/caucho | |
Reacti-Vial | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.