Learn More
Thermo Scientific™ Evaporadores Reacti-Vap™
Añada evaporación al módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ para la derivatización u otras reacciones a pequeña escala.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-18825
1353.86 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11541064
  • 1520.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice una evaporación sencilla y eficaz con los evaporadores Thermo Scientific Reacti-Vap. Este colector de gas mecanizado con precisión realiza la entrega simultánea o por separado de gas presurizado no reactivo a muestras en el módulo Thermo Scientific Reacti-Vap Therm. El evaporador se conecta simplemente al módulo Reacti-Therm. El cabezal de evaporación se inclina hacia atrás para facilitar el acoplamiento y la extracción de la aguja.
Las agujas con revestimiento de PTFE están disponibles para aplicaciones que utilizan ácidos fuertes. Cada aguja Reacti-Vap tiene un cono Luer-Lok™ para garantizar una fijación a prueba de fugas a los evaporadores Reacti-Vap. Las agujas están disponibles en longitudes de 4 y 6 in.Las agujas con revestimiento de PTFE Reacti-Vap, hechas exclusivamente para su uso en evaporadores Reacti-Vap, son agujas de extremo romo, calibre 19 y acero inoxidable que reducen la contaminación cruzada y la corrosión cuando se evaporan los disolventes que contienen ácidos fuertes
Las agujas con revestimiento de PTFE Reacti-Vap, hechas exclusivamente para su uso en evaporadores Reacti-Vap, son agujas de extremo romo, calibre 19 y acero inoxidable que reducen la contaminación cruzada y la corrosión cuando se evaporan los disolventes que contienen ácidos fuertes.
Aplicaciones ideales
  • Incubación y evaporación de muestras generales en una gran variedad de tamaños de tubos y viales
  • Reacciones de derivación de sililación, alquilación y acilación para la preparación de muestras para GC.
Sistema de derivatización de muestras Reacti-Therm
El completo sistema de derivatización combina calentamiento, agitación y evaporación en un sistema versátil y modular que se configura fácilmente para su aplicación. El sistema consta de:
  • Módulo de calentamiento/agitación Reacti-Therm
  • Módulo evaporador Reacti-Vap
  • Reacti-Blocks, agitadores magnéticos Reacti-Vial y viales de reacción pequeños Reacti-Vial
Especificaciones
Especificaciones
Módulos Reacti-Therm de bloque único
9 puertos
Evaporador
Ambiente de 10 °C a 200 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.