Learn More
Thermo Scientific™ Termómetros Reacti-Therm™
Utilice estos termómetros para medir la temperatura en los calentadores de bloque seco del módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™.
130.26€
Especificaciones
Tipo | Termómetro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Calentadores de bloque seco y otros instrumentos |
Código de producto | Marca | Temperatura de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11537510
|
Thermo Scientific™
TS-18914 |
De 0 °C a 100 °C |
130.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11547510
|
Thermo Scientific™
TS-18915 |
De 0 °C a 200 °C |
130.26€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mida la temperatura en los calentadores de bloque seco del módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ y otros equipos de laboratorio con los termómetros Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Los termómetros están libres de mercurio y llenos de alcohol para una mayor seguridad. El revestimiento de PTFE garantiza que el vidrio sea impermeable a los materiales corrosivos. Están disponibles en dos rangos de temperatura diferentes.
Especificaciones
Termómetro | |
Calentadores de bloque seco y otros instrumentos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.