Learn More
Invitrogen™ IGF-1 Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ ERIGF1
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
The Rat Insulin-Like Growth Factor 1 (Rt IGF-1) ELISA quantitates Rt IGF-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt IGF-1. Principle of the method The Rat IGF-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El IGF1 (factor de crecimiento similar a la insulina-1) está relacionada estructural y funcionalmente con la insulina, pero tiene una actividad mucho más alta que promueve el crecimiento. El IGF1 induce diversas respuestas celulares, incluida la proliferación celular, la diferenciación, la migración y la supervivencia. Además, el IGF1 es un factor de crecimiento polipéptido que estimula la proliferación de gran variedad de tipos de células en tejido muscular, óseo y cartílago. El IGF1 estimula el transporte de glucosa en las células osteoblásticas derivadas de huesos de rata (PyMS) y es eficaz en concentraciones mucho más bajas que la insulina, no solo con respecto a la síntesis de glucógeno y ADN, sino también con respecto a la mejora de la absorción de glucosa. En la circulación, los IGF están vinculados predominantemente a proteínas de unión (IGFBP) que prolongan la vida media de los IGF y desempeñan un papel en su envío a los tejidos objetivo. El IGF-I es conocido como uno de los activadores más potentes de la vía de señalización de AKT, que se sabe que es un estimulador de la proliferación y un inhibidor de la muerte celular programada. Además, el IGF-I humano maduro es un 100 % homólogo con proteínas bovinas y porcinas. Los niveles bajos de IGF1 se han relacionado con la enfermedad de Alzheimer. El IGF1 se procesa a partir de un precursor, ligado por un receptor específico, y secretado. Los defectos en el gen IGF1 son una causa de la deficiencia del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y se han encontrado varias variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas.Especificaciones
P08025 | |
30 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
24482 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Apoptosis | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
30,72-7500 pg/ml | |
De 30 pg/ml a 7.500 pg/ml | |
Biotina | |
Receptores y factores de crecimiento | |
Este anticuerpo de par ELISA detecta IGF-I de rata y IGF-I de ratón Otras especies no determinadas. | |
Rata | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IGF | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Rata | |
4 h 45 min |