Learn More
Invitrogen™ Fractalkine-Cell Lysates (CX3CL1) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ ERCXCL1CL
440.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15445373
  • 660.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
Descripción
The Rat Fractalkine-Cell Lysate (CX3CL1) ELISA quantitates Rt Fractalkine in rat cell and tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Fractalkine. Principle of the method The Rat Fractalkine solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Las quimiocinas son una familia de proteínas asociadas con el tráfico de leucocitos en la vigilancia inmunitaria y la incorporación de células inflamatorias. Se clasifican en función de las posiciones de los residuos clave de cisteína. La CX3CL1 es una quimiocina CX3C conocida por inducir la adhesión y migración de leucocitos mediados por una forma unida a la membrana y una forma soluble respectivamente. Experimentos recientes han demostrado que la CX3CL1 puede suprimir la producción de óxido nitroso, interleucina-6 y TNF-a en las células microglía y neuronales activadas, lo que sugiere que puede actuar como inhibidor intrínseco contra la neurotoxicidad por microglía activada. Su receptor, el CX3CR1, también funciona como un coreceptor para la fusión de envoltorio de VIH1 y VIH2 y la infección vírica, que puede ser inhibida por CX3CL1.
Especificaciones
Especificaciones
O55145
5 pg/mL
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Lisados celulares
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
89808
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lisis celular, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Oncología
De 2 °C a 8 °C
Rata
4 h 45 min
2,74-2000 pg/ml
De 5 pg/mL a 2000 pg/ml
Biotina
Quimiocinas y receptores
El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce la fractalquina de rata.
Rata
Lector de microplacas colorimétrico
Cx3c,Scyd1
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
Lisado celular, 20 μL
Cx3c, Scyd1
1 h 20 min