Learn More
Gibco™ Rat Fetal Neural Stem Cells
Células madre neuronales de feto de rata
Marca: Gibco™ N7744100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las células madre neuronales de feto de rata Gibco están aisladas y criopreservadas de la corteza cerebral de las ratas Sprague Dawley en el día E14 de gestación. Se trata de una alternativa a las células frescas flexible, lista para usar y de calidad. Cada vial contiene 2 millones de células por ml. Tras la proliferación en el kit NSC SFM StemPro, más del 75 % de las células retienen su fenotipo indiferenciado con la capacidad de diferenciarse en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos.Especificaciones
Almacenar en nitrógeno líquido. | |
Células madre neuronales | |
Corteza | |
Pureza celular, potencial de diferenciación, esterilidad, viabilidad, Micoplasma |
Fetal | |
Rata | |
2 x 106 cells |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.