Learn More
Gibco™ Rat Fetal Neural Stem Cell Kit
Kit de células madre neuronales de feto de rata
Marca: Gibco™ N7744200
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las células madre neuronales de feto de rata GIBCO™ ofrecen un rendimiento superior tanto en cultivos celulares adherentes en una matriz como en cultivos de neurosfera suspendidos. Las células se aíslan de la corteza cerebral de las ratas Sprague-Dawley™ el día E14 de la gestación. Cada vial contiene 2 × 106 células viables. Para un rendimiento de crecimiento óptimo, recomendamos cultivar y expandir las células en medios libres de suero StemPro™ NSC.Las características del kit de células madre neuronales de feto de rata Gibco™ incluyen:
Acerca de las células madre neuronales
Las células madre neuronales (NSC) son células madre multipotentes autorenovadoras del sistema nervioso que pueden diferenciarse en neuronas, oligodendrocitos y astrocitos. Las células madre neuronales multipotentes se pueden aislar del tejido del sistema nervioso central fetal o adulto, o se pueden derivar de células madre embrionarias. En el desarrollo, la neurogénesis tiene lugar en la tercera a cuarta semana de gestación y continúa en regiones específicas del sistema nervioso central. Debido a su capacidad para generar neuronas y células gliales, las células madre neuronales son un recurso valioso, no solo para la neurociencia, sino también para el tratamiento potencial de enfermedades neurodegenerativas y trastornos neurológicos. Las NSC de origen adulto tienden a estar restringidas a nivel regional y tienen una plasticidad limitada en comparación con las NSC de origen fetal.
Especificaciones
• Células madre neuronales de feto de rata: almacenar en nitrógeno líquido • Medio basal KnockOut DMEM⁄F-12: almacenar entre 2 y 8 °C, proteger de la luz • Suplemento StemPro NSC SFM: almacenar entre – 5 y – 20 °C, proteger de la luz • FGF recombinante básico humano y EGF recombinante humano: almacenar entre 2 y 8 °C, desecado |
|
Sin suero | |
Crioconservación | |
Sin suero |
Células madre neuronales | |
Cultivo de células de mamífero | |
Kit de células madre neuronales | |
KnockOut™, StemPro™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.