Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo RapID™ Spot Indole
Realice la prueba Thermo Scientific™ RapID™ System Indole mediante el reactivo Thermo Scientific RapID Spot Indole listo para su uso.
Marca: Thermo Scientific™ R8309002
29.62 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Realice la prueba Thermo Scientific™ RapID™ System Indole mediante el reactivo Thermo Scientific RapID Spot Indole.
Este producto está indicado para su uso con los sistemas RapID SS/u (R8311004), RapID ANA II (R8311002), RapID NF PLUS (R8311005), RapID ONE (R8309002), RapID NH (R8311001).No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Sí | |
Vial | |
1 caja |
Reactivo RapID Spot Indole | |
Oxidasa negativa, bacilos gram-negativos | |
Sistema RapID SS/u (R8311004), sistema RapID ANA II (R8311002), sistema RapID NF PLUS (R8311005), sistema RapID ONE (R8309002), sistema RapID NH (R8311001) | |
15 ml/vial |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.