Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Ranger Count 4000 es la herramienta ideal para las tareas de recuento industriales difíciles que requieren durabilidad y exactitud a un gran valor. Portátil con armazón de aluminio fundido a presión y una batería recargable.
695.00€ - 770.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 210 horas con batería recargable |
---|---|
Tipo de conexión | Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado) |
Estructura | Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminado de 3 visores, LED de control de peso de 3 colores |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
Product Code | Brand | Capacidad | Modelo | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad | Modelo | Price | Quantity & Availability | ||||
15503893
|
OHAUS™
30231102 |
3,00 kg | RC41M3 |
695.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15503903
|
OHAUS™
30237022 |
15,00 kg | RC41M15-M |
770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15513893
|
OHAUS™
30231104 |
15,00 kg | RC41M15 |
695.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15513903
|
OHAUS™
30237023 |
30,00 kg | RC41M30-M |
770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15583893
|
OHAUS™
30237020 |
3,00 kg | RC41M3-M |
770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15593893
|
OHAUS™
30237021 |
6,00 kg | RC41M6-M |
770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
- Su carcasa de metal resistente y patas de goma antideslizantes proporcionan protección, estabilidad y larga vida útil del producto para un pesaje industrial resistente.
- El rendimiento preciso de pesaje y conteo está garantizado con una res
Specifications
210 horas con batería recargable | |
Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable | |
De -10 °C a +40 °C |
Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado) | |
LCD retroiluminado de 3 visores, LED de control de peso de 3 colores | |
327 x 315 x 122 mm |