Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa compacta Ranger 3000
Utilice estos postes para cortavientos con balanzas Ohaus.
495.00€ - 530.00€
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13485109
|
Ohaus™
30031702 |
R31P1502 | 1,5 kg |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13415119
|
Ohaus™
30031705 |
R31P15 | 15 kg |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13455119
|
Ohaus™
30031782 |
R31P3 | 1,5 kg |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13425119
|
Ohaus™
30031703 |
R31P3 | 1,5 kg |
495.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13405119
|
Ohaus™
30031704 |
R31P6 | 6 kg |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13485119
|
Ohaus™
30031786 |
RC31P30 | 30 kg |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13495109
|
Ohaus™
30031706 |
R31P30-M | 30 kg |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Accesorio para balanzas Ohaus