Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de seguridad radiológica beta
Con un espacio de trabajo ergonómico de gran tamaño y visión sin obstáculos para el usuario, ya se encuentre sentado o de pie, estas exclusivas cabinas Cleaver Scientific proporcionan un área adecuada para llevar a cabo tareas con isótopos de emisión beta y gamma gracias a su protección integral.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12387137
  • 1025.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las cabinas Cleaver Scientific proporcionan un área adecuada para llevar a cabo tareas con isótopos de emisión beta y gamma gracias a su protección integral.
  • Cada cabina de trabajo, cuyas dimensiones son 49 x 55 x 37 cm, ofrece un área de trabajo de gran tamaño sin obstaculizar la visión del usuario, ya se encuentre de pie o sentado.
  • Los servicios también se pueden utilizar en el interior de la cabina a través de un puerto trasero.
  • El panel posterior tiene un soporte para pipetas para mantener la superficie de trabajo despejada.
  • La unidad puede almacenar materiales radiactivos cuando las puertas abisagradas están cerradas. 
  • Estas cabinas son compatibles con bandejas de 68 x 54 cm, CSR-TY4, CSR-TW4 y CSR-TO4
  • Espacio de trabajo ergonómico de gran tamaño, con la opción de estar completamente cerrado, visión sin obstáculos para el usuario, ya se encuentre sentado o de pie, protección integral del usuario 
Especificaciones
Especificaciones
490 x 550 x 370mm
Isótopos de emisión beta y gamma
Recipientes de seguridad radiológica