Learn More
Fisherbrand™ Cajas de seguridad radiológica - Beta
Cajas de radiación, con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales, perfectas para la protección contra la radiación beta o gamma
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- 32 con tapa articulada y cubierta giratoria para la eliminación de puntas de pipeta de 5 l de capacidad, 330 x 130 x 130 mm
- Beta – 5 l – (33 x 13 x 13 cm), usar con bolsa CSR-BAG2
- Cajas radiológicas, con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales, caja Beta/caja Gamma
- Estas cajas tienen un orificio central cubierto por una tapa abisagrada, lo que reduce la exposición a la radiación durante los procedimientos de pipeteo.
- Disponible para la protección contra la radiación gamma o beta
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- También está disponible la gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
5L | |
33 x 13 x 13cm | |
Para uso con bolsa CSR-BAG2 |
33 x 13 x 13cm | |
13cm |