Learn More
Fisherbrand™ Tapa de bloque de radiación beta
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Beta – 32 tubos Eppendorf de 1,5 ml
- Diversos insertos que encajan dentro de las cajas Midi
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
10mm | |
Tapa de bloque de seguridad radiológica beta | |
35mm |