Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ G20-10 and G20-ER10 X-Ray and Gamma Survey Meters
Protect nuclear medicine personnel and nuclear facility employees with gamma survey meters for continuous monitoring of external or ambient ionizing radiation fields.
3480.00€ - 4275.00€
Especificaciones
Sensibilidad | De 0,01 μSv/h a 2 mSv/h |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Diseñado para cumplir y superar las normas IEC 60846-1. |
Intervalo de energía | De 17 keV a 3 MeV (± 30 %); de 17 keV a 3,0 MeV según IEC 60846-1 (2009) |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
Tipo de batería | AAA 2 |
Código de producto | Marca | Descripción | Límite de la tasa de dosis | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Límite de la tasa de dosis | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11960737
|
Thermo Scientific™
4250687 |
Medidores de rayos X y gamma RadEye G-20-10; límite superior de tasa de dosis: 2 mSv/h | 2 mSv h(200 mrem/h) |
3480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12895973
|
Thermo Scientific™
425068710 |
Medidores de rayos X y gamma RadEye G20-ER10; límite superior de tasa de dosis: 100 mSv/h (10 mrem/h) | 100 mSv/h (10 rem/h) |
4275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Nuclear medicine personnel who work with medical isotopes or in facilities that use radiation need to monitor their risk of exposure at all times. Protect employees and meet occupational safety regulations with the Thermo Scientific™ RadEye G20-10 and G20-ER10 X-ray and Gamma Survey Meters. These lightweight, compact Geiger counters are ideal for ambient equivalent dose and dose rate measurement, with a flat energy response curve from 17keV to 1.3MeV according to ambient equivalent dose H*(10). The RadEye G20-ER10 model covers the whole dose rate range from background to 100 mSv/h.
RadEye G20-10 / G20-ER10 X-Ray and Gamma Survey Meters for ambient equivalent dose and dose rate measurement are the perfect Geiger counters for nuclear industry personnel as well as civil defence, fire brigades, and hospital and pharmaceutical industry employes who work with radiation-emitting equipment.
Fast response, even below 1 μSv/h.
Rugged, compact design with thick rubber protective cover.
Menu-driven user interface for low training cost and immediate familiarity.
Huge internal data memory for both scaler results and continuous data recording.
Bright backlit LCD display, offering plain text messages in multiple language choices.
Audible indication: single pulse or chirper mode proportional to count rate.
Earphone output for operation in loud environments.
Especificaciones
De 0,01 μSv/h a 2 mSv/h | |
De 17 keV a 3 MeV (± 30 %); de 17 keV a 3,0 MeV según IEC 60846-1 (2009) | |
AAA 2 | |
−20 °+C a 50 °C | |
Aprox. 4 cps por µSv/h | |
+/- 10 % dentro del rango de medición | |
0,3 kg | |
Gamma, rayos X | |
62 mm | |
> 500 horas con dos pilas AAA | |
2,44 in |
Diseñado para cumplir y superar las normas IEC 60846-1. | |
LCD retroiluminada | |
Medidor de reconocimiento | |
5,12 in | |
Tubo GM plano con filtro multielementos | |
6,7 cm | |
Protección civil, servicios contra incendios, hospitales, industria nuclear, industria farmacéutica | |
Sv/h; rem/h | |
2,64 in | |
0,66 lb | |
13 cm |