Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ G Series Personal Dose Rate Meters
Detect and measure even the smallest change in gamma and dose rate measurements with intrinsically safe Thermo Scientific™ RadEye™ G Series of personal radiation detectors.
Marca:  Thermo Scientific™ 425067660
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15370166
  • 3065.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Continuously monitor your radiation exposure in any nuclear or radiological emergency. The Thermo Scientific™ RadEye™ G Series of personal radiation detectors provide first responders with quick, reliable gamma and dose rate measurements. These light-weight, handheld Geiger counters detect and measure very low gamma energies; even the smallest change in radiation rates are displayed immediately, while coincidentally occurring fluctuations are suppressed. For hazmat teams investigating potentially explosive atmospheres, intrinsically safe RadEye G models meet the latest ATEX standards.
La serie RadEye G Ex de detectores personales de radiación consta de cuatro versiones de dispositivos portátiles intrínsecamente seguros para mediciones gamma y de tasa de dosis para operar en áreas peligrosas y sus alrededores. 
  • Mediciones eficaces y fiables de dosis y tasa de dosis.
  • Intrínsecamente seguro según normas ATEX.
  • Pantalla grande, clara y retroiluminada para lecturas sin errores.
  • Robusto y fiable.
  • Ligero, solo 160 g.
  • Tecnología de bajo consumo.
Recomendada para:
  • Servicios de emergencia
  • Servicios contra incendios
  • Equipos de materiales peligrosos
  • Ubicaciones con riesgo de explosión
  • Refinerías
  • Plataformas petrolíferas
Especificaciones
Especificaciones
II 2G Ex ia IIB T4 IBExU10ATEX1096
3,78 x 1,25 x 2,4 in (9,6 x 3,1 x 6,1 cm)
De 50 keV a 3 MeV según IEC 60846-1 (incl. dependencia angular)
Detector de radiación personal
Tubo Geiger-Mueller de energía compensada
Para Cs-137 (622 keV): 1,7 cps por µSv/h
H*(10) en Sv y Sv/h
0,41 lb
RadEye G-10-Ex con etiqueta naranja
IP 65 conforme a EN 60529
AAA 2
De 0,5 µSv/h a 100 mSv/h (de 50 urem/h a 10 rem/h)
hasta 10 Sv/h
0,18 kg
900 h
H*(10) hasta 10 Sv