Learn More
Thermo Scientific™ Monitor de contaminación alfa-beta RadEye™ AB100
Detecte rápidamente la contaminación por radiación alfa y beta en centrales nucleares, hospitales, centros médicos y en aplicaciones de seguridad y de primeros auxilios.
Marca: Thermo Scientific™ 4250683
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La monitorización diaria de la exposición a la radiación es un procedimiento normativo estándar en hospitales, instalaciones nucleares, equipos de defensa militar y civil y otros sectores que trabajan con fuentes de radiación. Proteja a sus empleados y garantice un entorno de trabajo seguro con el de contaminación alfa-beta Thermo Scientific™ RadEye™ AB100. El monitor RadEye AB100 detecta la contaminación de superficies alfa/beta en una amplia gama de entornos mediante modos de funcionamiento versátiles, por lo que los empleados nunca corren el riesgo de superar los límites de exposición.
El monitor de contaminación alfa-beta RadEye AB100 proporciona mediciones de contaminación de superficies con excelente discriminación alfa/beta para cumplir con las normas y reglamentos de exposición a la radiación en entornos industriales duros.
- Ligero (900 g) y permite un agarre excelente con guantes o sin ellos
- Diseño compacto y ligero
- Bajo coste de amortización con > 1000 horas de tiempo de funcionamiento con 2 pilas C. Se pueden utilizar pilas recargables con celdas de NiMH
- Interfaz de usuario basada en menús que reduce los costes de formación y facilita el aprendizaje
- Se puede seleccionar un factor de calibración adecuado dentro de una lista de isótopos (p. ej., Bq, Bq/cm², dpm)
- Gran memoria de datos interna tanto para los resultados del contador de escala como para la grabación continua de los datos
- Brillante pantalla LCD retroiluminada que muestra mensajes de texto sin formato y para los que se pueden seleccionar varios idiomas
- Fácil adaptación a distintas tareas por configuración del supervisor, calibración y selección de unidades de medida
- Modos de funcionamiento versátiles:
- Contador de escala/temporizador con ajustes predefinidos de hora y recuento para la medición de muestras
- Modo de medidor de tasa continuo para el control de rastreo
- Modos alfa, beta y alfa + beta
- Recuento bruto o neto - Indicación sonora: pulso único para alfa o modo chirrido para beta, proporcional a la tasa de recuento
- Salida para auricular que facilita el uso en entornos ruidosos
- Un botón de activación rápida y cuatro botones avanzados: fáciles de utilizar, sin necesidad de ordenador
Áreas de funcionamiento:
- Protección civil
- Servicios contra incendios
- Hospitales
- Industria nuclear
- Industria farmacéutica
Especificaciones
RadEye AB100, detector de centelleo que discrimina entre alfa/beta de 100 cm2, incluye el maletín de transporte rígido | |
Respuesta gamma, aprox. 40 s-1/(µSv/h) o 0,4 s-1/(µR/h) | |
Detector de centelleo de fósforo doble | |
0,9 kg | |
35,5 cm | |
>1000 h con dos pilas C. | |
14 in |
7,1 in | |
Por emisión de superficie: Am-241: 36 % (a)Co-60: 23 % (ß)Sr/Y-90: 49 % (ß) | |
10 cm | |
Protección civil, servicios contra incendios, hospitales, industria nuclear, industria farmacéutica | |
4 in | |
∼2 lb. | |
18 cm |