Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas e insertos para baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™
Estas gradillas e insertos de acero inoxidable admiten una amplia variedad de tubos. Se han diseñado para el uso con los baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™.
131.00€ - 242.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
10048294
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600002
Gradilla de acero inoxidable Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P Depende del inserto (se adquiere por separado)
218.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11620961
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600003
Inserto de gradilla; incluye paneles superior e inferior Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P Tubos de 100 10 mm
164.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11960715
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600004
Inserto de gradilla; incluye paneles superior e inferior Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P Tubos de 60 16 mm
164.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10458434
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600006
Inserto de gradilla: incluye paneles superior e inferior sin orificios Tipos de baño A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
144.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11977274
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600079
Gradilla de acero inoxidable Tipos de baño A25B, A40, S21, S30 Depende del inserto (se adquiere por separado)
218.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11907284
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600082
Inserto de gradilla: incluye paneles superior e inferior Tipos de baño A25B, A40, S21, S30 Tubos de 13 25 mm
182.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11917284
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600083
Inserto de gradilla: incluye paneles superior e inferior sin orificios Tipos de baño A25B, A40, S21, S30
131.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11680981
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600026
Gradilla de acero inoxidable Tipos de baño S13, S12T, S15 Depende del inserto (se adquiere por separado)
242.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11927284
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600084
Inserto de gradilla; incluye paneles superior e inferior Tipos de baño S13, S12T, S15 Tubos de 39 10 mm
182.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11668008
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600085
Inserto de gradilla; incluye paneles superior e inferior Tipos de baño S13, S12T, S15 Tubos de 20 16 mm
182.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11947284
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600086
Inserto de gradilla; incluye paneles superior e inferior Tipos de baño S13, S12T, S15 Tubos de 8 25 mm
182.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11957284
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1600087
Inserto de gradilla: incluye paneles superior e inferior sin orificios Tipos de baño S13, S12T, S15
144.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estas gradillas e insertos de acero inoxidable admiten una amplia variedad de tubos. Se han diseñado para el uso con los baños termostáticos de circulación con refrigeración y calentamiento Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable